Learn More
Novus Biologicals CD68/SR-D1 Antibody (KP1 + C68/684) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18453932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18453932 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18453932 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2346620.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human, Mouse, Rat, Feline, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon KP1 + C68/684
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL, Flow (Intracellular), CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Subcellular fraction of human alveolar macrophages (KP1); Recombinant human CD68/SR-D1 protein (C68/684)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human, Mouse, Rat, Feline, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ