missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68/SR-D1 Antibody (CD68/G2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18189267 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18189267 0.02 mg 0.02 miligramo
18143788 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18189267 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2445440.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence

CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CD68/G2
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml
Formulación 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD68 antigenmacrophage antigen CD68, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Símbolos de los genes CD68
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD68 protein
Peso molecular del antígeno 110 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especificidad de la prueba This antibody recognizes a glycoprotein of 110kDa, which is identified as CD68. It is important for identifying macrophages in tissue sections. It stains macrophages in a wide variety of human tissues, including Kupffer cells and macrophages in the red pulp of the spleen, in lamina propria of the gut, in lung alveoli, and in bone marrow. It reacts with myeloid precursors and peripheral blood granulocytes. It also reacts with plasmacytoid T cells, which are supposed to be of monocyte/macrophage origin. It shows strong granular cytoplasmic staining of chronic and acute myeloid leukemia and also reacts with rare cases of true histiocytic neoplasia. Lymphomas are negative or show few granules.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.