missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68/SR-D1 Antibody (C68/3709R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146992 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146992 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146992 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321053CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD68/SR-D1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C68/3709R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD68/SR-D1 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.