Descripción
CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD68/SR-D1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 175 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This CD68/SR-D1 recombinant Antibody (175) was developed against purified, recombinant Human CD68/SR-D1 (P34810-1; Met1-Ser319). |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |