Descripción
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD63 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LAMP3/8770R |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human CD63 protein |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |