missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD6 Antibody (SPV-L14), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18585306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585306 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585306 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311571AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD6 Monoclonal antibody specifically detects CD6 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SPV-L14
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD6 antigenFLJ44171, CD6 molecule, T12, Tp120, TP120T-cell differentiation antigen CD6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD8+ cytotoxic T-cell clone
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 923
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.