Descripción
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD52 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Campath-1H |
| Conjugado | PE-Cyanine5.5 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Human lymphocytes. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |