Learn More
CD52 Antibody (Campath-1H), FITC - Chimeric, R&D Systems™
Código de producto. 18601388 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601388 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601388 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252645F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.67€
    631.05€ / 0.1 ml
    Ahorro 84.62€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)In vivo Assay, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD52
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Campath-1H
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human lymphocytes.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especies diana Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus