missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD52 Antibody (Campath-1H) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18240481 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18240481 0.025 mg 25 microgramos
18094406 0.2 mg 0.20 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18240481 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2526450.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD52 Monoclonal specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, In vivo assay, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD52
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon Campath-1H
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, In vivo assay, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Alias de gen Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Símbolos de los genes CD52
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human lymphocytes.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especificidad de la prueba Human CD52 antigen, also known as CAMPATH-1. CD52 is expressed at high density by lymphocytes, monocytes, eosinophils, thymocytes and macrophages. It is expressed by most lymphoid derived malignancies, although expression on myeloma cells is variable.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.