missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Antibody (EM-05), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18299172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18299172 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18299172 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP144763AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal specifically detects CD45 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon EM-05
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Cell Surface)
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Símbolos de los genes PTPRC
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Murine peripheral blood leukocytes
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especificidad de la prueba The antibody EM-05 reacts with mouse CD45 antigen (Leukocyte Common Antigen), a single chain type I transmembrane protein expressed at high level on cells of hematopoietic origin, except erythrocytes and platelets.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.