missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39L3/ENTPD3 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30656135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30656135 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30656135 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF4400JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

CD39L3/ENTPD3 Polyclonal antibody specifically detects CD39L3/ENTPD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD39L3/ENTPD3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD39 antigen-like 3, CD39L3EC 3.6.1.5, CD39-like 3, EC 3.6.1, Ecto-apyrase 3, Ecto-ATP diphosphohydrolase 3, Ecto-ATPase 3, Ecto-ATPDase 3, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3, FLJ93839, HB6NTPDase 3, NTPDase-3
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD39L3/ENTPD3, Gln44-Pro485, Accession # O75355
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.