Descripción
CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD38 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FS02 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase, 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase (EC:2.4.99.20), 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase, ADPRC 1, ADPRC1, ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, CD_antigen: CD38, CD38, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, cluster of differentiation 38, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 2.4.99.20, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, NAD(+) nucleosidase, T10 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human CD38 (Uniprot: P28907) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |