Descripción
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD35 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CR1/8833R |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |