Learn More
CD35 Antibody (CR1/4382R), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18604187 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604187 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18604187 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308296B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD35
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CR1/4382R
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to CD35 residues within aa1939-2039 of CD35 was used as an immunogen. (Uniprot: P17927 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus