Learn More
CD34 Antibody (HPCA1/8353R), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18601424 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601424 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601424 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320996H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD34
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HPCA1/8353R
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human CD34 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 947
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus