Descripción
CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD31/PECAM-1 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 693102 |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse CD31/PECAM-1, Glu18-Lys590, Accession # Q08481 |
| Mostrar más |