Learn More
CD300e/LMIR6 Antibody (233810), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18608203 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608203 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608203 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2705F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1 ml
    Ahorro 96.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CD300e/LMIR6 Monoclonal specifically detects CD300e/LMIR6 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD300e/LMIR6
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 233810
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD300 antigen like family member E, CD300 antigen-like family member E, CD300e antigenPIgR-2, CD300e molecule, CD300LEPIgR2, CLM-2, CLM2CMRF35-A5, CMRF35A5, CMRF35-like molecule 2, Immune receptor expressed on myeloid cells 2, IREM2IREM-2, Poly-Ig receptor 2, Polymeric immunoglobulin receptor 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300e/LMIR6
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 342510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus