missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300c Antibody (072), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498368 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498368 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498368 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289991MFV450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD300c Monoclonal specifically detects CD300c in Human samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Sandwich ELISA Capture
Alias de gen CD300c antigenCMRF35 antigen, CD300c molecule, CLM-6, CMRF-35, CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF-35A, CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35ACMRF35A1, CMRF35CMRF35-A1, CMRF35-like molecule 6, IgSF16, IGSF16CD300 antigen-like family member C, Immunoglobulin superfamily member 16, LIR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.