missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300b/LMIR5/CD300LB Antibody (339003) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30620515 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30620515 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30620515 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2580Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD300b/LMIR5/CD300LB Monoclonal antibody specifically detects CD300b/LMIR5/CD300LB in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD300b/LMIR5/CD300LB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 339003
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD300 antigen like family member B, CD300 antigen-like family member B, CD300 molecule-like family member b, CD300B, CD300b antigen, CLM-7, CLM7IREM3CD300 molecule like family member b, CMRF35A2, CMRF35-A2, CMRF35-like molecule 7, EC 1.13.11.6, EC 6.3.4.3, Immune receptor expressed on myeloid cells 3, IREM-3, Leukocyte mono-Ig-like receptor 5, LMIR5, TREM-5, TREM5CD300b, Triggering receptor expressed on myeloid cells 5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD300b/LMIR5, Ile18-Tyr157, Accession # Q3U497
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124599
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.