missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 epsilon Antibody (BL-298-5D12), Novus Biologicals™

Código de producto. 18310300 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18310300 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18310300 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP276424

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 epsilon
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon BL-298-5D12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 20 ul/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500
Formulación Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2 with 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Símbolos de los genes CD3E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Immunogen sequence between amino acids 157 and 207
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C/ 1 year from date of receipt
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.