missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Antibody (C28/77) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18473932 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18473932 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18473932 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2345760.1mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for ELISA, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon C28/77
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1-5μg/mL for coating, CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD28 protein (Uniprot: P10747)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 940
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.