missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27/TNFRSF7 Antibody (57703), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028543 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028543 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028543 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB382PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD27/TNFRSF7 Monoclonal antibody specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27/TNFRSF7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 57703
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD27, Thr21-Ile192, Accession # P26842
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.