Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (Basiliximab), PE - Chimeric, R&D Systems™
Código de producto. 18613589 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613589 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613589 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252661PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.96€
    595.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 80.61€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD25/IL-2R alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Basiliximab
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Basiliximab was prepared by immunizing BALB/c mice with CTC 16 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Especies diana Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus