missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Antibody (HLy9.1.25), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™

Código de producto. 18498613 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498613 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP142422JF549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.00€
    705.60€ / 0.1 ml
    Ahorro 40.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal antibody specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HLy9.1.25
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse pre-B cell line 300.19 transfected with CD229 cDNA
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4063
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.