Learn More
CD200R1 Antibody (OX108), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18607338 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607338 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252694F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.81€
    624.75€ / 0.1 ml
    Ahorro 99.06€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD200R1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OX108
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein - hCD200RCD4d3+4.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus