Learn More
CD200/OX2 Antibody (OX-104) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18001154 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001154 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18001154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.69€
    459.90€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 87.79€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD200/OX2 Monoclonal specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno CD200/OX2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OX-104
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 to 4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
N.º de referencia del gen P41217
Alias de gen antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein
Símbolos de los genes CD200
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Made to Human CD200
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4345
Especificidad de la prueba NB100-64860 recognizes the human CD200 cell surface antigen, also known as OX2. CD200 is expressed by a subset of B lymphocytes, some endothelial cells and by neurons. Recent studies have suggested that the CD200-CD200 ligand system is of importance in the control of macrophage and granulocyte activation.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.