missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1e Antibody (704407) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18540335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18540335 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18540335 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7330X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1e Monoclonal antibody specifically detects CD1e in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1e
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 704407
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD1e molecule, e polypeptide, FLJ17609, membrane-associated, thymocyte antigen CD1E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD1e, Met1-Tyr304, Accession # P15812
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 913
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.