missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Antibody (CL15454) [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30531092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30531092 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30531092 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344277AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD19
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL15454
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P15391, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer Stem Cells, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.