missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD163 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M130/3708R |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide corresponding to CD163 residues within aa1056-1156 of CD163 was used as an immunogen. (Uniprot: Q86VB7 ) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?