Descripción
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD163 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1084111 |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0-derived human CD163, Gly41-Ser1045, Accession # Q86VB7 |
| Método de purificación | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Mostrar más |