missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD155/PVR Antibody (SKII.4) [DyLight 755] - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 30533170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30533170 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30533170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345129IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD155/PVR
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SKII.4
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mice were immunized with SK-N-S1 human neuroblastoma cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.