Learn More
CD14 Antibody (LPSR/927), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18610067 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18610067 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311438PCP
Mouse Monoclonal Antibody
CD14 Monoclonal antibody specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD14
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon LPSR/927
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD14 protein (Uniprot: P08571)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 929
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ