Descripción
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Equine, Pig samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD14 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 433423 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant porcine CD14 |
| Mostrar más |