missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD14 Antibody (001), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216699 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18216699 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18216699 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289259AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD14
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD14 (NP_000582.1; Met1-Met344).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 929
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.