Learn More
CD117/c-kit Antibody (kit2c75) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067332 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18584643 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18584643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1283270.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD117/c-kit
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon kit2c75
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry ≤ 1 μg/106 cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alias de gen CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Símbolos de los genes KIT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Sp/chkit4A4 cells (Sp2/0 cells transfected with chicken c-Kit cDNA)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3815
Especificidad de la prueba Chicken c-Kit
Especies diana Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only