missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD117/c-kit |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | kit2c75 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry ≤ 1 μg/106 cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Alias de gen | CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein |
| Símbolos de los genes | KIT |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?