Learn More
Gibco™ Medio CD OptiCHO™
Código de producto. 11518866 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
6 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11518866 6 x 1 L 6 litros
10716013 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11518866 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12681029
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment.
El medio CD OptiCHO™ está específicamente diseñado para ofrecer un rendimiento y producción elevados con células CHO recombinantes en un ambiente «fed-batch» definido químicamente. La formulación sin proteínas libre de origen animal está diseñada para proporcionar uniformidad y reduce la necesidad de buscar agentes adventicios. El medio CD OptiCHO™ se basa en el legado de CD CHO Gibco™ basado en el crecimiento celular y los títulos uniformes y ofrece un crecimiento celular y unos títulos hasta un 40 % mejores que la competencia. Gracias a su baja osmolalidad y a las avanzadas opciones de alimentación del kit de suplementos nutritivos líquidos CHO CD EfficientFeed™, el medio CD OptiCHO™ es capaz de aumentar 2-5 veces la productividad de «fed-batch» con respecto a los cultivos en lotes.
Cuándo utilizar el medio CD OptiCHO™
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO es “delicada”, es decir, difícil de crecer o adaptarse
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD CHO cuando:
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de normativa (DMF disponible).
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulaciones de medios secos
    Los medios líquidos Gibco™ están disponibles en un formato de medios secos de AGT™ (tecnología de granulación avanzada) que se ha diseñado para proporcionar una mayor uniformidad y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. Los medios AGT™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios líquidos.
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células CHO
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio CD OptiCHO
Serum Level Sin suero
Con aditivos Sodium Pyruvate, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
Línea de productos Gibco
Cantidad 6 x 1 L
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Frasco
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Especie Hámster
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión