Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Código de producto. 10668688 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 litros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10668688 100 L 100 litros
10234178 1 L cada uno
10040588 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10668688 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1122201
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CD OptiCHO™ AGT™ Medium
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment. The protein-free, animal origin free formulation is designed to provide consistency and reduces the need to screen for adventitious agents. CD OptiCHO™ medium builds on Gibco™ CD CHO's legacy of consistent cell growth and titers, while offering up to 40% better titer and cell growth over select competitors. Thanks to its low osmolality and advanced CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit (Cat. No. A1024101) feeding options, CD OptiCHO™ medium is capable of gaining 2-5 fold increases in fed-batch productivity over batch culture.
El medio CD OptiCHO™ está específicamente diseñado para ofrecer un rendimiento y producción elevados con células CHO recombinantes en un ambiente «fed-batch» definido químicamente. La formulación sin proteínas libre de origen animal está diseñada para proporcionar uniformidad y reduce la necesidad de buscar agentes adventicios. El medio CD OptiCHO™ se basa en el legado de CD CHO Gibco™ basado en el crecimiento celular y los títulos uniformes y ofrece un crecimiento celular y unos títulos hasta un 40 % mejores que la competencia. Gracias a su baja osmolalidad y a las avanzadas opciones de alimentación del kit de suplementos nutritivos líquidos CHO CD EfficientFeed™, el medio CD OptiCHO™ es capaz de aumentar de 2 a 5 veces la productividad de «fed-batch» con respecto a los cultivos en lotes.
Cuándo utilizar el medio CD OptiCHO™
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO sea delicada, es decir, difícil de crecer o adaptarse
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD CHO cuando:
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células parentales CHO DG44 o DXB11 (dhfr-)
    Formulaciones de medios líquidos
    Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células CHO
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Formulario Polvo (AGT)
    Tipo de producto Medio CD OptiCHO AGT
    Serum Level Sin suero
    Esterilidad No estéril
    Con aditivos High Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
    Sin aditivos No Glutamine, No Phenol Red
    Línea de productos AGT, Gibco
    Cantidad 100 L
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Cubo de Ropak
    Antibióticos incluidos Sin antibióticos
    Sales inorgánicas Magnesio, fosfato de sodio
    Grado de pureza o calidad contenedores
    Volumen reconstituido 100 L
    Notas El medio no admite células DG44 en estado natural
    Contenido y almacenamiento 1 x 100 l; almacenar a 2-8 °C en un lugar oscuro y seco
    Entorno de cultivo CO2
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión