Learn More
Gibco™ Medio CHO CD
Código de producto. 11500366 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 L
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500366 0,5 L 500 ml
10700774 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11500366 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10743011
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CD CHO medium is a protein-free, serum-free, chemically-defined medium optimized for the growth of Chinese hamster ovary (CHO) cells and expression of recombinant proteins in suspension culture.
El medio CD CHO es un medio libre de proteínas, libre de suero y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. Con un historial demostrado de calidad durante más de 10 años, el medio CD CHO no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, veget al o sintético, así como ningún hidrolisado o lisado no definido.
Cuándo utilizar el medio CD CHO
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado con éxito sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • El buen estado de las células en el momento de la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO es “delicada”, es decir, de difícil cultivo o adaptación
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulaciones de medios secos
    Los medios líquidos Gibco™ están disponibles en un formato de medios secos de AGT™ (tecnología de granulación avanzada) que se ha diseñado para proporcionar una mayor uniformidad y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. Los medios AGT™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios líquidos.
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio CHO CD
Serum Level Sin suero
Con aditivos Sodium Pyruvate, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin timidina, Sin hipoxantina
Línea de productos Gibco
Cantidad 0,5 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Frasco
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Especie Hámster
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión