Learn More
Gibco™ Medio CHO CD
Código de producto. 10700774 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 L
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10700774 1 L 1 litro
11500366 0,5 L 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700774 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10743029
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CD CHO medium is a protein-free, serum-free, chemically-defined medium optimized for the growth of Chinese hamster ovary (CHO) cells and expression of recombinant proteins in suspension culture.
El medio CD CHO es un medio libre de proteínas, libre de suero y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. Con un historial demostrado de calidad durante más de 10 años, el medio CD CHO no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, veget al o sintético, así como ningún hidrolisado o lisado no definido.
Cuándo utilizar el medio CD CHO
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado con éxito sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • El buen estado de las células en el momento de la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO es delicada, es decir, de difícil cultivo o adaptación
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulaciones de medios secos
    Los medios líquidos Gibco™ están disponibles en un formato de medios secos de AGT™ (tecnología de granulación avanzada) que se ha diseñado para proporcionar una mayor uniformidad y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. Los medios AGT™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios líquidos.
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Línea de células CHO
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Concentración 1 X
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio CHO CD
    Serum Level Sin suero
    Con aditivos Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
    Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin timidina, Sin hipoxantina
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 1 L
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Frasco
    Antibióticos incluidos Sin antibióticos
    Especie Hámster
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión
    Show More Show Less
    compliance-icons
    Product Identifier
    • 4-Bromoresorcinol
    Signal Word
    • Atención
    Hazard Category
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
    Hazard Statement
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H312-Nocivo en contacto con la piel.
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    • H332-Nocivo en caso de inhalación.
    • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
    Precautionary Statement
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
    Supplemental information
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoresorcinol