Learn More
Medio CHO CD
Código de producto. 17285946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17285946 20 L 20 litros
16453869 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17285946 Proveedor Gibco N.º de proveedor 10743002
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Línea de células CHO
Tipo de célula Ovarian Cells
Clasificación Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto CD CHO Medium
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Sin aditivos No Glutamine, No Phenol Red, No Thymidine, No Hypoxanthine
Línea de productos Gibco
Cantidad 20 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas Low
Formato Bolsa universal
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Grado de pureza o calidad Cell Culture Grade
Relación de concentración 1 :1
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C in the dark.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Suspension Cell Culture