Learn More
Medio CHO CD
Código de producto. 16453869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453869 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 16453869 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 10743001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Especificaciones
Línea de células CHO
Tipo de célula Ovarian Cells
Clasificación Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto CD CHO Medium
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Sin aditivos No Glutamine, No Phenol Red, No Thymidine, No Hypoxanthine
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas Low
Formato Bolsa universal
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Grado de pureza o calidad Cell Culture Grade
Relación de concentración 1 :1
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C in the dark.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Suspension Cell Culture