Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
Código de producto. 10389204 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10389204 100 L 100 litros
10003052 1 L 1 litro
11500436 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10389204 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12490001
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio CD CHO AGT™
El medio CD CHO AGT™ (tecnología de granulación avanzada) es un medio libre de proteínas y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. El formato de medios secos AGT ™ está diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. El medio CD CHO AGT™ no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético, así como ningún lisado o hidrolizado no definidos.
Cuándo utilizar el medio CD CHO
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado con éxito sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • El buen estado de las células en el momento de la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO sea «delicada», es decir, de difícil cultivo o adaptación
    Considere un medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células parentales CHO DG44 o DXB11 (dhfr-)
    Formulaciones de medios líquidos
    Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células CHO
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Concentración 1 X
    Formulario Polvo (AGT)
    Tipo de producto Medio CHO CD
    Serum Level Sin suero
    Esterilidad No estéril
    Con aditivos High Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
    Sin aditivos No Glutamine, No HEPES, No Phenol Red, No Thymidine, No Hypoxanthine
    Concentración de glucosa 6.33 g/L
    Línea de productos AGT, Gibco
    Cantidad 100 L
    Condiciones de envío Hielo seco
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Cubo de Ropak
    Antibióticos incluidos Sin antibióticos
    Sales inorgánicas Calcio, magnesio, fosfato de sodio
    Grado de pureza o calidad contenedores
    Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 8 °C en un lugar oscuro.
    Entorno de cultivo CO2
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión