Learn More
CCT241533 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478737 5 mg 5 miligramos
16436138 10 mg 10 miligramos
16426526 100 mg 100 miligramos
16412277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14715B
MedChemExpress CCT241533 hydrochloride is a potent and selective CHK2 inhibitor with an IC50 of 3 nM and a Ki of 1.16 nM.
CCT241533 hydrochloride is a potent and selective CHK2 inhibitor with an IC50 of 3 nM and a Ki of 1.16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT241533 hydrochloride
CAS 1431697-96-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClFN4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.79 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (69.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.COC1=C(OC)C=C(C(N[C@H]2[C@H](C(C)(C)O)CNC2)=NC(C3=C(O)C=CC(F)=C3)=N4)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 478.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.94
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease