Learn More
CCT196969, MedChemExpress
Código de producto. 16478107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478107 5 mg 5 miligramos
16426006 100 mg 100 miligramos
16401587 50 mg 50 miligramos
16425398 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12846
MedChemExpress CCT196969 is a pan-Raf inhibitor, which inhibits B-Raf, BRafV600E and CRAF with IC50s of 0.1, 0.04, and 0.01 μM, respectively.
CCT196969 is a pan-Raf inhibitor, which inhibits B-Raf, BRafV600E and CRAF with IC50s of 0.1, 0.04, and 0.01 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT196969
CAS 1163719-56-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24FN7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.31 mM)
SMILES O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC(C(C)(C)C)=NN4C5=CC=CC=C5)=O)C(F)=C3)=C2N=C1
Peso molecular (g/mol) 513.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.52
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease