missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR5, p Ser349 Antibody (E11/19), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18304932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18304932 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18304932 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311995UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon E11/19
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised by immunizing mice with a synthetic phosphopeptide (CEAPERA(pS)(pS)VYTR(pS)TGEQI(pS)VGL) corresponding to the C-terminal region of human CCR5.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.