missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | T21/8 |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was raised by immunizing mice with intact RBL-CCR5 cells. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?