Learn More
CCR2-RA-[R], MedChemExpress
Código de producto. 16453977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453977 50 mg 50 miligramos
16448058 10 mg 10 miligramos
16447836 100 mg 100 miligramos
16433756 25 mg 25 miligramos
16400528 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50081
MedChemExpress CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCR2-RA-[R]
CAS 512177-83-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClFNO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (355.32 mM)
SMILES O=C1C(O)=C(C(C)=O)[C@@H](C2CCCCC2)N1C(C(F)=C3)=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 351.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.8
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation