missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR11 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515577 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18515577 0.05 mL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18515577 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS1442

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCR11 Polyclonal antibody specifically detects CCR11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR11
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 24-32 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen CC chemokine receptor-like 1, C-C CKR-11, CCBP2CCX CKR, CCR11CCR10, chemokine (C-C motif) receptor-like 1, orphan seven-transmembrane receptor, chemokine related, PPR1cc motif, receptor-like protein 1, VSHK1CKR-11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 19 amino acid peptide from 2nd cytoplasmic domain of human CCR11.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51554
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.