Learn More
CCR1 Antibody (643854R) [PerCP], R&D Systems™
Código de producto. 18605114 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605114 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605114 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5986RC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCR1 Monoclonal specifically detects CCR1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR1
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 643854R
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CCR1, Extracellular regions (aa 1-34, aa 92-107, aa 172-192, aa 265-281), Accession # P51675
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1230
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus